Triethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: TEA, (Diethylamino)ethan
85908.180EA 50.7 EUR
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Triethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8)
Merck Index: 13,09740
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Brechungsindex (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %