Mikrotiterplatten-Wascher, Wellwash™ Versa
Lieferant: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
5165010 5165050
736-0420EA 8770 EUR
736-0420 736-3009
Mikrotiterplatten-Wascher, Wellwash™ Versa
Mikrotiterplatten-Washer
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
  • Easy and convenient to use
  • Large color display and keypad for easy, convenient use
  • Clear display shows everything on one screen
  • User interface is logic and intuitive, allowing quick protocol development
  • Easy-to-use software requires minimal training for fast startup
  • Reliable and secure performance
  • Unpressurized bottles are safe and secure to use
  • Liquid level sensors are present in both wash and waste bottles
  • Automatic rinse and prime features assure safe performance
  • Aerosol cover prevents aerosolization of infectous diseases
  • Plate sensor recognizeds if plate is present
  • Optimal washing performance
  • Sweep mode guarantees an extremely low residual volume in the well, resulting in reliable assay results
  • Washing performance is further optimized by adjustable parameters such as dispense and aspiration height, and aspiration speed
Noch vielseitiger- ein USB-Anschluss, der zum Übertragen von Protokollen zwischen mehreren Spülmaschinen und zum Drucken von Reporten und Protokolldateien dient. Für die Zellwäsche steht ein speziell entwickelter 2x8-Waschkopf für Zellen zur Verfügung. Zwei 1x8-Waschköpfe, zwei Waschflaschen und eine Spülflasche, optional zwei 1x12-Waschköpfe, 1x16-Waschköpfe und ein 2x8-Zellen-Waschkopf bieten erhöhte Flexibilität. Automationssysteme können angeschlossen werden.
Für ELISA-basierte Assays und zur Zellwäsche empfohlen.
Bestellinformation: Ein Jahr Garantie
Lieferumfang: Includes 2×2 L wash bottles, 1×2 L rinse bottle, 1×4 L waste bottle, two 1×8 or 1×12 wash heads, aerosol cover.