Handdesinfektionsmittel, Sterillium® pure
Lieferant: Hartmann Bode
9816830 9816840 981578 981686 981687 9816840_1 9816830_1
115-3085EA 3.3 EUR
115-3085 115-3086 115-3029 115-3028 115-3031 115-3087 BODL9816830_1
Handdesinfektionsmittel, Sterillium® pure
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Das erste ECARF-zertifizierte Hände-Desinfektionsmittel. Ohne Farb- und Parfümstoffe und mit bewährtem Hautpflegekomplex.
  • Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
  • Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
  • ECARF-zertifiziert: besonders geeignet für empfindliche Haut, Asthmatiker und Atopiker
  • Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
  • Keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
Erforderliches Wirkungsspektrum SARS-CoV-2: begrenzt viruzid
Alle Desinfektionsmittel von HARTMANN für Hände, Haut, Flächen und Instrumente erfüllen die Wirksamkeitsanforderungen an die begrenzte Viruzidie und können verwendet werden.
*getestet am Murinen Norovirus