Handschuhe, Neopren-Nitril, mehrlagig, Kimtech™ Prizm™ Xtra™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
99251 99252
112-6228EA 0 EUR
112-6228 112-6229
Handschuhe, Neopren-Nitril, mehrlagig, Kimtech™ Prizm™ Xtra™
Handschuhe
Kimtech™ Prizm™ Xtra™ mehrschichtige Neopren-Nitril-Handschuhe, von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt, sind die ideale Wahl für die anspruchsvollsten wissenschaftlichen Anwendungen. Einer der dünnsten Typ-A-zertifizierten Schutzhandschuhe, der die perfekte Balance zwischen Präzision, Schutz und Komfort bietet.
  • Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien
  • Außerordentlicher Fingerspitzengriff, auch bei Nässe
  • Zertifizierter ergonomischer Komfort
  • Mechanische Durchbruchanzeige
  • Latex- und puderfreie Schutzhandschuhe mit einer beschleunigerfreien Nitrilschicht innen
Nahtloser Schutz für Menschen und Prozesse, wenn und wo es darauf ankommt - mit der bewährten Marke Kimtech™. Die Kimtech™ Prizm™ Xtra Handschuhe aus Neopren-Nitril wurden von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt und bieten eine unvergleichliche Kombination aus Präzision, Schutz und Komfort. Diese Handschuhe wurden speziell für risikoreichere Laborumgebungen in den Bereichen Biotechnologie, nicht sterile Medizin und universitäre Forschung entwickelt, in denen erfolgreiche Wissenschaft und hohe Sicherheit gleichermaßen von zentraler Bedeutung sind. Diese Schutzhandschuhe werden aus einer speziellen Kombination von Polymeren, Neopren und Nitril hergestellt, die nachweislich vor einer Vielzahl von Chemikalien schützen.
Das griffige Design der Nitril-Neopren-Handschuhe hilft, fallen lassen und Brüche sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen zu vermeiden. Die beidhändigen Einweghandschuhe Kimtech™ Prizm™ Xtra bieten zertifizierten ergonomischen Komfort und erstklassige Fingerfertigkeit, um die Zufriedenheit der Anwender ohne Kompromisse zu gewährleisten. Die leuchtende Farbkombination aus dunklem Violett an der Außenseite und dunklem Magenta Innen dient als schneller Hinweis, wenn der Laborhandschuh mechanisch durchbrochen wurde. Umweltfreundliche, nach dem The RightCycle™ Programm recycelbare Handschuhe. Beidhändige Handschuhe mit Rollrand für mehr Stabilität. Diese puder- und latexfreien Handschuhe verfügen über eine beschleunigerfreie Anziehschicht, um das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen zu verringern.
ASTM Nr. D6978-05
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLMPT), EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen/VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Getestet nach ASTM D6978-05 gegen eine breite Palette von zytotoxischen Medikamenten.