VWR®, Halbmikrowaagen SM Classic: LCD-Anzeige
Lieferant: VWR
611-3542EA 2390 EUR
611-3542 611-3534 611-5614 611-3547 611-3537 611-3549 611-3539
VWR®, Halbmikrowaagen SM Classic: LCD-Anzeige
Waagen
Diese Halbmikrowaagen haben eine Auflösung von 0,01 mg und sind mit einer neuen hochintegrierten elektromagnetischen Zelle ausgestattet. Alle Modelle verfügen über eine automatische interne Kalibrierung und zeichnen sich durch hohe Präzision und Wiederholbarkeit aus. Dank kontinuierlicher intensiver Forschung und Untersuchung der Funktionsweise des Wiegens bieten sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle haben eine Oberschale aus Edelstahl.
  • Integrierte Wägesensoren für verbesserte Stabilität und kurze Ansprechzeit
  • Wählbare Filterstufen und wählbare Maßeinheiten
  • Kontrollwägung (Alarmfunktion), Gesamtgewicht und Stückzählfunktionen sowie Dichtebestimmung
  • Automatische interne Kalibrierung und RS232-Schnittstelle als Standard
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Lieferumfang: Netzadapter und Universalstecker für die Verwendung in der EU und in Großbritannien sind im Lieferumfang enthalten. Das optionale Zubehör umfasst ein Dichtebestimmungsset und einen seriellen Drucker.
Bitte beachten Modelle mit dem Zusatz „D“ haben zwei Wägebereiche (Dual Range), ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an.