VWR®, Peristaltische Förderpumpen
Lieferant: VWR Collection
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR®, Peristaltische Förderpumpen
Pumpen Peristaltikpumpen
Die verschiedenen Peristaltikpumpen-Ausführungen von VWR® bieten eine Auswahl an Förderpumpen mit unterschiedlichen Pumpenköpfen, die im Pumpengehäuse integriert sind. Sie decken ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen im Labor und in der Industrie ab.
  • Pumpenköpfe aus robustem PPS-Kunststoff, Einkanal- und Mehrkanal-Pumpenköpfe, im Pumpengehäuse integriert
  • Präzise Förderung mit Rechts- und Linksdrehung dank des präzise einstellbaren Motors
  • Betrieb mit bürstenlosem DC-Motor, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • Robustheit und Stabilität verhindern Pulsationsschwingungen und Vibrationen
  • Steuerung der Peristaltikpumpe über DB-25-Schnittstellen
  • Drehzahl und Fließrate je nach verwendetem Pumpenkopf und Schlauch
  • Bedienfeld am Pumpengehäuse
Der leistungsstarke und gleichzeitig feinfühlige Gleichstrommotor ist ideal für jegliche Pumpanwendungen. Die VWR® Peristaltikpumpen garantieren eine präzise Förderung in Drehzahlbereichen von 0 bis 400 min⁻¹ für kleinste Fließraten bis hin zu 4200 ml/min. Dadurch können auch Medien mit hoher Viskosität exakt dosiert werden. Die einfache und intuitive Menüführung über das Bedienfeld, welches im Pumpengehäuse integriert ist, ermöglicht die Programmierung und Änderung der Förderparameter.
Die Mehrkanal-Förderpumpen PFP 5408 und PFP 5808 sowie die Einkanal-Förderpumpen PFP 5116 und PFP 5124 sind komplette Peristaltikpumpensysteme. Die weitgehend wartungsfreien Peristaltikpumpen zeichnen sich durch eine klare Menüführung, eine präzise Flüssigkeitsförderung und diverse Optionen für die externe Steuerung der Förderpumpe mit den vorhandenen Schnittstellen aus. Es stehen Auswahlmöglichkeiten für Fließrate, Richtungswechsel des Pumpenkopfes und eine Reihe weiterer intelligenter Funktionen zur Verfügung.