Sicherheitskanister, elektrisch ableitfähig
Lieferant: S.C.A.T.
SCTV108215EA 59.9 EUR
SCTV108215 SCTV108214 SCTV107740 SCTV108421 SCTV108331 SCTV108193 SCTV108192 590-0733 590-0717 590-0639 590-0650 590-0032 SCTV108317 590-0732 SCTV108217 SCTV108216
Sicherheitskanister, elektrisch ableitfähig
Sicherheitsbehälter
SCAT-Kanister aus hochwertigem, elektrisch ableitfähigem PE-HD-El-Material zur Vermeidung von Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten.
  • Aus dem sehr robusten und elektronisch ableitfähigen HDPE gefertigt, das extrem beständig gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel ist
  • Füllmengen von 10 L für den Einsatz in HPLC-Anlagen bis hin zu massiven 60-L-Fässern für die Sammlung großer Gebindemengen in z.B. professionellen SymLine-Entsorgungssystemen
  • Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 sind im Labor gebräuchlich und sind alle kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps-Sortiment zur sicheren Entsorgung von flüchtigen Gefahrstoffen
  • Spezielle Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtstreifen oder Schwimmer sorgen für eine permanente Füllstandskontrolle
  • Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von flüssigen Abfällen auch auf kleinem Raum oder in Gefahrgutschränken
Das breite Sortiment an elektrisch ableitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln. Perfekt geeignet für die Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps oder den SymLine Entsorgungssystemen.
Die meisten SCAT-Kanister sind UN-Y- oder UN-X-zugelassen, was eine sichere Lagerung oder einen sicheren Transport der Eluenten gewährleistet.