Sicherheitskanister
Lieferant: S.C.A.T.
107950 107951 107952 107955 107956 107957 107958 107959 108020 108056 107707 107933 107710 107731 108115 108175 108189 108227
590-0647EA 15.4 EUR
590-0647 590-0648 590-0649 590-0652 590-0653 590-0654 590-0655 590-0656 590-0710 590-0741 590-0574 SCTV107933 SCTV107710 554-1849 SCTV108115 SCTV108175 SCTV108189 SCTV108227
Sicherheitskanister
Sicherheitsbehälter
Kanister aus hochwertigem PE-HD-Material mit hoher chemischer Beständigkeit für den Einsatz im Labor zur sicheren Entsorgung von chromatographischen Lösungsmitteln oder anderen flüssigen Laborabfällen für höchste Arbeitssicherheit im Labor.
  • Aus sehr robustem HDPE, das sehr beständig gegen fast alle im Labor üblichen Lösungsmittel ist
  • Die kleinsten Kanister haben ein Volumen von nur 5 L und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder kleineren Lagerflächen geeignet
  • Größere Kanister mit Volumen von 10, 12, 20, 30 bis hin zu 60 L erhältlich, die unter Tischen oder in Sicherheitsschränken abgestellt werden können
  • Gewindetypen S55, S60/61, S65, S70/71, S90 und S95 sind im Labor gebräuchlich und sind alle kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps-Sortiment zur sicheren Entsorgung flüchtiger Gefahrstoffe
  • Sonderausführungen mit Schwimmern zur Füllstandsanzeige oder mit interner Fluorierung zum doppelten Schutz des Inhalts, sowohl gegen Permeation von außen nach innen als auch gegen Diffusion von innen nach außen
Das breite Sortiment an elektrisch nicht ableitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für Ihren individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln in Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps zur Erhöhung Ihrer Laborsicherheit.
Die meisten SCAT-Kanister sind UN-Y- oder UN-X-zugelassen, was eine sichere Lagerung oder einen sicheren Transport der Eluenten gewährleistet.