Platzsparkanister
Lieferant: S.C.A.T.
107998 108945
590-0690EA 59.9 EUR
590-0690 590-0795
Platzsparkanister
Sicherheitsbehälter
SCAT-Raumsparkanister für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen im Labor, z. B. neben der HPLC-Anlage, in engen Räumen oder Sicherheitswerkbänken. SCAT-Raumsparkanister bieten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie herkömmliche SCAT-Kanister.
  • Aus Polypropylen (PP) mit S50-Gewinde
  • Das Fassungsvermögen ist standardisiert auf 5 L
  • Standardmäßig ohne Schwimmer oder optional mit einem Schwimmer zur Füllstandskontrolle erhältlich
Die platzsparenden SCAT-Kanister bieten eine clevere Alternative zu herkömmlichen SCAT-Kanistern, da sie nur einenMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable