1,2-Dichlorethan ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
85923.290EA 74.3 EUR
85923.290 85923.320
1,2-Dichlorethan ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009