Labeldrucker mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullenetiketten, industrieller Thermotransfer-Schreibtischdrucker, BradyPrinter i7100
Lieferant: Brady
307652 307658 307653 307659
BRDY307652EA 5082 EUR
BRDY307652 116-0938 BRDY307653 BRDY307659
Labeldrucker mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullenetiketten, industrieller Thermotransfer-Schreibtischdrucker, BradyPrinter i7100
Drucker Label Printers
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker eignet sich ideal für Kunden, die große Mengen von Etiketten zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken möchten. Zielmärkte sind beispielsweise Luftfahrt, Verteidigung, Nah- und Fernverkehr, Elektronik, Automobilbranche, Logistik, elektrischer Bereich, Sprach- und Datenkommunikation sowie Labore.
  • Druckt Labels und klebt sie dann an Drähte oder Kabel
  • Zweistufiger Prozess
  • Etikettierungen für Laboranwendungen
  • Lithium-Mangan Batterie
  • Farbe: Einfarbig
Garantiert genaues Drucken auf Schrumpfschläuchen, Etiketten, Labels, Bändern, Kabelkennzeichnungen und vieles mehr. Dieser Drucker wird entweder mit einer Brady WorkStation Basic Design Software Suite oder Laboratory ID Suite ausgeliefert. So können Sie sofort mit dem Erstellen professioneller Labels beginnen.
Bar-code: code 39; code 93; code 39 Full ASCII; code 128 A; code 128 B; code 128 C; EAN 8; EAN13; EAN/UCC 128/GS1-128; EAN/UPC; FIM; HIBC; 2 of 5 Interleaved 2/5; Ident- und Lead-Code der Deutsche Post AG; Codabar; JAN8; JAN 13; MSI; Plessey; Postnet; RSS14; UPC A; UPC E; UPC E0; Aztec; Codablock F; DataMatrix; PDF417; Micro PDF417; UPS MaxiCode; QR code; RSS 14 höhenverkürzt, limited stacked, stacked and stacked omnidirektional; EAN/GS1 DataMatrix; GS1 DataBar.
Sprachen: nur Modell 307653: Arabisch; Bulgarisch; Chinesisch (vereinfacht); Kroatisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch (US); Farsi; Finnisch; Französisch; Deutsch; Griechisch; Ungarisch; Italienisch; Koreanisch; Littauisch; Mazedonisch; Norwegisch (Bokmål); Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch; Russisch; Serbisch; Slovenisch; Spanisch (Mexiko); Spanisch; Swedisch; Thai; Türkisch; Andere: Arabisch (Ägypten); Bulgarisch; Kroatisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch; Finnisch; Französisch; Deutsch; Griechisch; Ungarisch; Italienisch; Koreanisch; Littauisch; Mazedonisch; Norwegisch (Bokmål); Persisch (Farsi); Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch; Russisch; Serbisch; Slovenisch; Spanisch; Schwedisch; Türkisch;
Lieferumfang: Der i7100 Drucker kommt in einem Karton mit vorinstallierter Abziehfunktion und Applikator. Wird mit einem Applikator für Ampullenetiketten ausgeliefert, EU- oder UK-Stecker, Brady Workstation Basic Suite oder Brady Workstation Labor ID Suite, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit Treiber, mehrsprachige Bedienungsanleitung, englische Anleitung für Konfigurationen/Einstellungen und ein ausgedrucktes Handbuch in Englisch.