Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch
85916.150EA
53.6
EUR
85916.150
85916.230
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Natriumdihydrogenphosphat
Formel:
NaH₂PO₄ Molecular Weight: 119.98 g/mol Schmelzpunkt: ∼650 °C Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003527 CAS-Nummer: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥ 99 % |
Appearance | White crystalline powder |
Filter test | Conforms to standard |
RP gradient test | Conforms to standard |
Solubility in water (0.1 g/ml; 25°C) | Colourless, complete |
pH (20°C; 10 %) | 4,0 - 4,5 |
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,06 |
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,04 |
Absorbance (320 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,02 |
Absorbance (500 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,02 |