Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Lieferant: Avantor
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als starkes Kationenaustauscherharz mit verbesserter Selektivität für eine hervorragende Trennung in Prozesschromatographieanwendungen.
BAKERBOND® PolyCSX Multimodus-Kationenaustauschchromatographiemedien basieren auf einer proprietären Oberflächenchemie, die eine starke Kationenaustauschfunktionalität mit schwachen kationischen und anionischen Austauschstellen kombiniert und ihre einzigartige Selektivität nutzt, um eine höhere Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Biopharmazeutika zu ermöglichen.
Das BAKERBOND® PolyCSX Ionenaustauscherharz wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt. Es kann mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.
Bestellinformation: 1-ml- und 5-ml-Laborsäulen sind unter ergänzenden Produkten ebenfalls erhältlich.