Sehr auffällige Sicherheits-Bodenläufer, PIG®
Lieferant: NEW PIG
GRPSB36200-BK GRPSB36201-BK
NEWPGRPSB36200-BKEA 448.25 EUR
NEWPGRPSB36200-BK NEWPGRPSB36201-BK
Sehr auffällige Sicherheits-Bodenläufer, PIG®
Fußmatten Klebematten
Sorgen Sie mit unserem extrem sicheren, saugfähigen und selbstklebenden Läufer für einen rutschfesten Untergrund in gefährlichen Gehbereichen - seine auffälligen gelben Sicherheitskanten sind nicht zu übersehen.
  • Klebestreifen und Farben sind zwar sehr auffällig, sie bieten aber keine rutschfeste Bodenfläche
  • Die PIG® Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen für hohe Sichtbarkeit ist die einzige Lösung, die mit mit der Kombination einer griffigen Lauffläche und einem gut sichtbaren Randmarkierung Böden sicherer macht.
  • Die selbstklebende Matte bleibt genau da liegen, wo sie hingelegt wird; sie verrutscht nicht, bildet keine Falten und klappt nicht um und verhindert die Verbreitung von Schmutz, Salz und Feuchtigkeit
  • Extreme Haltbarkeit, die starkem industriellem Verkehr standhält; selbst Gabelstaplern
  • Die Matte ist sehr saugfähig, sehr flach, extrem strapazierfähig, sie trocknet schnell und ist pflegeleicht
  • Einfach zu verwenden und anzupassen: durchgehende, lückenlose Abdeckung, lässt sich ohne Wellen oder Überlappungen ausrollen, die Rutschen und Stolpern verursachen; Sie können Bodenläufer zurecht schneiden, auch um Ecken
Der proprietäre Klebstoff haftet superfest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht ablösen, wenn die Matte Abnutzungserscheinungen zeigt. Haftet auf den meisten gewerblichen Böden wie Beton, VCT, Linoleum, Keramikfliesen, Gehwegplatten und Laminatböden. Leicht zu reinigen: Sie können fegen, saugen, wischen, Ihren Bodenreinigungsgerät/Nasssauger oder Ihren Bodenschrubber verwenden die Matte verrutscht nicht.
Die dünnste kommerzielle Bodenmatte auf dem Markt: keine blockierten Türen oder Stolperfallen durch geriffelte Kanten; ADA-behindertengerecht für Rollstühle und Gehhilfen; Auch Karren und Hubwagen rollen direkt darüber hinweg. Absorbiert eine Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Öl und Fett; Die auslaufsichere Rückseite verhindert das Durchsickern von Flüssigkeit zum Boden.
Standards: Vom National Floor Safety Institute (NFSI) getestet und zertifiziert: Griffige Oberflächen wie die PIG® Grippy Bodenmatten haben bewiesen, dass Rutsch- und Sturzansprüche um bis zu 90 % reduziert wurden, wenn sie im Rahmen eines Programms zur Bodensicherheit verwendet werden.