VWR® Nitrile Light Ocean Blue, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR
VWR®
112-6067EA 22 EUR
112-6067 112-6068 112-6069 112-6070
VWR® Nitrile Light Ocean Blue, Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Diese leichten, beidhändigen und haltbaren Handschuhe sind bestens für Catering- und Küchenarbeiten, in der Medizin, bei Laboranwendungen und anderen Aufgaben mit komplexen Risiken geeignet.
  • Unsteril. puderfrei
  • Geringe Dicke und strukturierte Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffsicherheit
  • Besonders hautfreundlich, geeignet für Benutzer mit einer Latexallergie
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
  • Level 2 – AQL 1,5
Diese Handschuhe sind frei von Phtalaten, Weichmachern, und allergieauslösenden Latexproteinen.
Standards: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, Kat. III, AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.