Gefriergeräte mit stufengeregeltem Einfrieren, CryoMed
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
TSCM17XV TSCM34XV TSCM48XV TSCM17PV TSCM34PV TSCM48PV
471-1248EA 20040 EUR
471-1248 471-1249 471-1250 471-1313 471-1314 471-1359
Gefriergeräte mit stufengeregeltem Einfrieren, CryoMed
Gefriergeräte Kryogene Gefrierschränke
Um die Lebensfähigkeit der Zellen während des Gefrierprozesses aufrechtzuerhalten, benötigen Zellen wie z.B. die von Protisten, Säugetieren und Pflanzen eine genaue Kontrolle der Gefriergeschwindigkeit, um schädliche Auswirkungen der Unterkühlung und der während des Phasenwechselprozesses von Wasser zu Eis freigesetzten Wärme zu minimieren. Die Thermo Scientific™ Gefriergeräte CryoMed™ Controlled-Rate Freezers (CRFs) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Probenvorbereitung und GMP-Produktionsanforderungen entwickelt.
  • Das intuitive Touchscreen-Display erleichtert das Einrichten, den Betrieb und die Überprüfung des aktuellen Kühldurchlaufs
  • Sechs voreingestellte Gefrierprofile und bis zu 14 weitere, 'benutzerdefinierte' Gefrierprofile
  • Die integrierte Touchscreen-Benutzeroberfläche protokolliert Nutzung und Ereignisse sowie den USB-Datenexport von Funktionsprotokollen auf .pdf-Dateien, um den Anforderungen 21 CFR Part 11 zu entsprechen
  • Anwendersicherheit: 3-stufiger Benutzugang
  • Der 'Run last'-Button ermöglicht auf Knopfdruck das Wiederholen des zuvor aktiven Profils
  • Die PC-Schnittstellensoftware bietet ferngesteuerte Betriebsfunktionen, Laufüberprüfung und benutzerdefinierte Profilerstellung
  • Kammer- und Probentemperaturen werden durch Thermoelemente des Typs T überwacht, wodurch Verzögerungen vermieden werden und eine Reaktionsfähigkeit in 'Echtzeit' gewährleistet wird
  • Standardalarme warnen Benutzer bei Thermoelement- und Heizungsfehlern, hohen/niedrigen Temperaturgrenzen, Temperaturtracking, Stromausfall und Abschluss des Laufs
CryoMed CRF-Einheiten liefern präzise, benutzerfreundliche und reproduzierbare Einfrierergebnisse, welche die Proben von Kunden in Forschung, Zell- und Gentherapie, Impfstoffherstellung und Biobanken vor intrazellulärem Einfrieren schützen. CryoMed bietet eine zuverlässige Temperaturleistung für hohen Durchsatz und verbesserte Datenrückverfolgbarkeit über eine Touchscreen-Benutzeroberfläche an. Mit anpassbaren Gefrierprofilen, während die Anforderungen von 21 CFR Part 11 und GMP unterstützt werden.
Die CryoMed CRF-Geräte haben ein Gehäuse aus Edelstahl Typ 304 und sind pulverbeschichtet. Sie sind mit umweltfreundlichem Schaum isoliert und mit VHP-Reinigungstechniken kompatibel. Die Geräte verfügen über Fernalarmkontakte und die doppelten Elektromagnetventile sind so konstruiert, um das LN₂-Einspritzvolumen für eine präzise Temperaturregelung und ein beschleunigtes Gefrieren auszugleichen. Die Wartungsanzeige zeigt im Voraus den notwendigen Austausch des LN₂-Magnetventils an und begrenzt so Ausfallzeiten. Eine konsistente Temperaturregelung und -gleichmäßigkeit wird über ein Luftführungssystem und mit Hilfe des Flüssigstickstoff-Einspritzrings erreicht. Modelle sind mit einem optionalen Thermodrucker erhältlich.
Lieferumfang: 1,8 m flexibler Edelstahl-Übergabeschlauch, 0,5" 35% Flare, Thermopapier, 25- bis 9-pin serielles Schnittstellenkabel/Adapter und 3 m RS232-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Alle CryoMed-Gefriergeräte werden mit einer PC-Schnittstellensoftware für stufengeregeltes Einfrieren ausgeliefert (kompatibel mit Windows 7, 8 und 10). Druckermodelle mit externen Downloadprofilen, die Diagramme, Profile und Probeninformationen erfassen. Computer wird separat verkauft; bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.