VWR®, Eisfreies Kühlsystem für PCR-Vorbereitung und -Lagerung
Lieferant: VWR Collection
525-1489EA 150 EUR
525-1489 525-1491 525-1490
VWR®, Eisfreies Kühlsystem für PCR-Vorbereitung und -Lagerung
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Dieser robuste Kühler ist konsistent und zuverlässig. Er besteht aus technisiertem PP mit einem PC-Deckel. Das moderne Design kühlt in Gefrierschränken schneller ab und bleibt auf der Werkbank länger kalt.
  • Bessere Alternative zu Eisbädern, da Trockeninkubation das Kontaminationsrisiko verringert
  • Gefrierkühler in aufrechter Position ermöglicht die kalte Lagerung von Röhrchen
  • Well-Design verhindert das Einfrieren von Proben
  • Vollständig versiegelter und ultraschallgeschweißter Kühler hält das Kühlmittel zurück und ermöglicht eine sorgenfreie Nutzung
  • Spart Platz durch kleine Stellfläche und Stapelfähigkeit
  • Deckel für beidhändige Nutzung; er kann für Links- oder Rechtshänder umgestellt werden und ist abnehmbar
  • Zwei Jahre Garantie
Dieser PCR-Kühler hält eine Probentemperatur von 0 °C (mit 2 Stunden Vorkühlung bei −20 °C) über eine Stunde lang aufrecht. Wenn die Temperaturobergrenze von 6 °C überschritten wurde, wird den Benutzern dies durch eine kontrastierende Farbänderung des Kühlers oder sogar einer einzelnen Vertiefung signalisiert. Es kühlt PCR-Röhrchen, Streifen und Einzelformate im Industriestandardformat 0,2 ml sowie die meisten 96-Well-Platten in Standard- und Low-Profile-Well-Formen.
Der PCR Cooler eignet sich ideal für thermosensitive Anwendungen, PCR oder zellbasierte Assays sowie zum schonenden Auftauen von Proben und Stoppen von Reaktionen. Das Gerät bietet auch eine zuverlässige Kühlstation zum Pipettieren und zur Probenlagerung. Perfekt für den Transport von Proben und Reaktionen zwischen Vorbereitungs-, Thermocycling- und Post-PCR®-Verfahrensbereichen.