Schaufel für Lebensmittel, langer Griff, blau, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5015 5378-5019
331-0352EA 28.85 EUR
331-0352 331-0353
Schaufel für Lebensmittel, langer Griff, blau, SteriPlast®
Schaufeln
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen.
Mit der geraden Unterkante der Schaufel lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen.
  • PS, blau
  • Einzeln verpackt und sterilisiert, zur einmaligen Verwendung
  • Grifflänge 300 mm
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,-und Pharmaindustrie
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Die Einwegschaufel eignet sich für die sensiblen Bereiche der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmittel und Kosmetikindustrie.