Gekühlte Inkubatoren mit Advanced Peltier Technology, IPP und IPPeco Serie
Lieferant: MEMMERT
IPP30 IPP30PLUS IPP55 IPP55PLUS IPP1060ECO IPP1060ECOPLUS IPP110ECO IPP110ECOPLUS IPP1400ECO IPP1400ECOPLUS IPP2200ECO IPP2200ECOPLUS IPP260ECO IPP260ECOPLUS IPP410ECO IPP410ECOPLUS IPP750ECO IPP750ECOPLUS
390-0622EA 3234 EUR
390-0622 390-0623 390-0624 390-0625 390-1416 390-1459 390-1470 390-1493 390-1504 390-1505 390-1506 390-1507 390-1508 390-1509 390-1512 390-1513 390-1514 390-1515
Gekühlte Inkubatoren mit Advanced Peltier Technology, IPP und IPPeco Serie
Brutschränke Kühlbrutschränke
Setzt Öko-Maßstäbe für die Kultivierung unterhalb der Raumtemperatur: Unübertroffene Energieeffizienz, hervorragende Aufheiz-, Abkühl- und Erholungszeiten.
  • Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Kühlbrutschränken mit Kompressor
  • Völlig homogene Temperaturverteilung
  • Größeres Anwendungsspektrum dank Kühlung bis zum Gefrierpunkt
  • Kältemittelfrei und wartungsarm
Die verlässlichen Peltier-Kühlbrutschränke sind in neun verschiedenen Größen erhältlich (30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400 und 2200 L). Perfekt abgestimmte Systeme und ein exzellenter Wirkungsgrad machen den Peltier-Kühlbrutschrank IPPeco zum Nonplusultra hinsichtlich Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Trotz des erheblich reduzierten Energieverbrauchs ist die Leistungsfähigkeit des IPPeco beeindruckend. Aufheizen, Abkühlen sowie Erholung nach dem Türöffnen erfolgen feinjustiert und dennoch mit Topspeed. Die hochpräzise Regelung garantiert eine absolut homogene und stabile Temperaturverteilung.
Die standardmäßigen Doppeltüren mit einer äußeren vollisolierten Edelstahlstür und einer Innenglastür verhindern Kontamination sowie Temperaturfälle und -anstiege. Gleichzeitig haben Sie immer optimale Sicht auf das empfindliche Beschickungsgut dank vollflächiger Innenglastüren.
Gängige Anwendungen sind mikrobiologische Untersuchungen, Keimzahlbestimmung, Kultivierung über und unter Raumtemperatur, Forciertest Bierstabilität, oder Shelf Life Tests von Molkereiprodukten.
Es gibt zwei Modellvarianten, das SingleDISPLAY und das TwinDISPLAY. Das SingleDISPLAY wird bei Standardanwendungen gewählt. Temperatur, Luftklappenstellung und Drehzahl Umluftmotor bleiben über Ihren gesamten Prozess weitestgehend auf einem Wert eingestellt? Sie benötigen keine Rampenprogrammierung und keine Loops? Sie trocknen unempfindliche Materialien und benötigen daher weder Mehrfach-Übertemperaturschutz noch aufwändige Alarmierung? Dann bietet die Modellvariante SingleDISPLAY genau die richtigen Funktionen für Ihre Anwendung.
Das TwinDISPLAY bietet Ihnen ein Maximum an Komfort für komplexe Prozesse. Herausragende Präzision und Zuverlässigkeit, intuitive Bedienung und doppelter Übertemperaturschutz mit optischer Fehleranzeige inklusive. Die Ausstattung der Modellvariante TwinDISPLAY wird keinen Ihrer Wünsche in puncto Funktionsumfang, Bedienkomfort und Sicherheit offen lassen. Alle Geräte erlauben die intuitive, schnelle und einfache Programmierung auch komplexer Prozesse über die Steuerungs- und Protokollierungssoftware AtmoCONTROL. Der Mehrfach-Übertemperaturschutz, die optische und akustische Alarmierung sowie die Möglichkeit, Alarmmeldungen an E-Mail-Adressen zu versenden, lassen Ihnen Zeit für das Wesentliche.
Standards: Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen das EAC-Prüfzeichen.
Bestellinformation: Zubehör nicht enthalten. Für alle Kammergrößen > 53 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden (für IPP1400eco : min. 4 und für IPP2200eco: min. 6).