6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin, 4-Propyl-2-thiouracil
121310250 121311000
ACRO121310250EA 69 EUR
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon ≥98%
6-Propyl-2-thiouracil
  • Bioactive
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 170.24 g/mol
Siedepunkt: 448
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Flammpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
Merck Index: 12,08054
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %