Ethoxyquin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
255630250
255631000
ACRO255630250EA
30.5
EUR
ACRO255630250
ACRO255631000
Ethoxyquin
Ethoxyquin
- Building Block for chemical synthesis
- Antioxidant
Formel:
C₁₄H₁₉NO Siedepunkt: 161 °C (1,6kPa) Flammpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023883 CAS-Nummer: 91-53-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yelow to red to black Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5720 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |