Thymoquinone

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone

305070010 305070050
ACRO305070010EA 42.6 EUR
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone

  • Bioactive

Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,20 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…44 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001602
CAS-Nummer: 490-91-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR