5-Isopropyl-2-methylphenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Carvacrol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 28.2 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,976
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002236
CAS-Nummer: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %