L-Biopterin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-((1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl)pteridin-4(1H)-one, 6-Biopterin
461660010
461662500
ACRO461660010EA
755
EUR
ACRO461660010
ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
- Bioactive
Formel:
C₉H₁₁N₅O₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036787 CAS-Nummer: 22150-76-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
HPLC | ≥97.5 % |