Asiaticoside ≥92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,12bR,14bS)-(2S,3R,4S,5S,6R)-6-((((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl 10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylate
461670010 461670050
ACRO461670010EA 192 EUR
ACRO461670010 ACRO461670050
Asiaticoside ≥92%
Asiaticoside
  • Bioactive
Formel: C₄₈H₇₈O₁₉
Molecular Weight: 959.12 g/mol
Schmelzpunkt: 230…233 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06642601
CAS-Nummer: 16830-15-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥92.0 %