Vinorelbine tartrate ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-((8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl)-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate bis((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate), Vinorelbine ditartrate
461980250
461981000
ACRO461980250EA
138
EUR
ACRO461980250
ACRO461981000
Vinorelbine tartrate ≥98%
Vinorelbine tartrate
- Bioactive
Formel:
C₅₃H₆₆N₄O₂₀ Molecular Weight: 1079.106 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03613607 CAS-Nummer: 125317-39-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |