1,2-Ethandiylbis(trichlorsilan)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
462030050 462030250
ACRO462030050EA 67.6 EUR
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Ethandiylbis(trichlorsilan)
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Formel: C₂H₄Cl₆Si₂
Molecular Weight: 296,92 g/mol
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013601
CAS-Nummer: 2504-64-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %