MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 66.4 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
  • Bioactive
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
Molecular Weight: 247,2445 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm