Hydrogenchlorid --N-(3-ethinylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-chinazolinamin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Erlotinib Hydrochloride
462330010 462330050
ACRO462330010EA 108 EUR
ACRO462330010 ACRO462330050
Hydrogenchlorid --N-(3-ethinylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-chinazolinamin
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Molecular Weight: 429,901 g/mol
Schmelzpunkt: 215…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781272
CAS-Nummer: 183319-69-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %