Fluvoxamin-maleat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate
462350010 462350050
ACRO462350010EA 54 EUR
ACRO462350010 ACRO462350050
Fluvoxamin-maleat
Fluvoxamine maleate
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Molecular Weight: 434,41 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00269809
CAS-Nummer: 61718-82-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %