Acepromazinmaleat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
462590010 462592500
ACRO462590010EA 672 EUR
ACRO462590010 ACRO462592500
Acepromazinmaleat ≥98%
Acepromazinmaleat
  • Bioactive
Formel: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Molecular Weight: 442,53 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3598-37-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %