5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
462790010 462790050
ACRO462790010EA 55.6 EUR
ACRO462790010 ACRO462790050
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
  • Bioactive
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Schmelzpunkt: 188…192 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00866530
CAS-Nummer: 3094-09-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 193 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +22° (20 °C, 589 nm) (1 % in water)