Ritalinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
463000010 463000050
ACRO463000010EA 58.5 EUR
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinsäure
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formel: C13H17NO2
Schmelzpunkt: 245 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200695
CAS-Nummer: 19395-41-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %