Tigecycline
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-tert-Butylglycylamidominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-(2-(tert-Butylamino)acetamido)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
463060010
463062500
ACRO463060010EA
465
EUR
ACRO463060010
ACRO463062500
Tigecycline
Tigecycline
- Bioactive
Formel:
C₂₉H₃₉N₅O₈ Molecular Weight: 585,658 g/mol Schmelzpunkt: 165…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00935753 CAS-Nummer: 220620-09-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Almost white to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % |
HPLC | ≥97.5 % |