Repaglinide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
463230010
463232500
ACRO463230010EA
337
EUR
ACRO463230010
ACRO463232500
Repaglinide
Repaglinide
- Bioactive
Formel:
C₂₇H₃₆N₂O₄ Molecular Weight: 452.59 g/mol Schmelzpunkt: 129…130 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00906179 CAS-Nummer: 135062-02-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 135 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH) |