Sildenafil
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
463240010 463242500
ACRO463240010EA 217 EUR
ACRO463240010 ACRO463242500
Sildenafil
Sildenafil
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₃₀N₆O₄S
Molecular Weight: 474.58 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00867528
CAS-Nummer: 139755-83-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %