(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
463420010
463420050
463420250
ACRO463420010EA
34.7
EUR
ACRO463420010
ACRO463420050
ACRO463420250
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
- Bioactive
Formel:
C₁₉H₁₈ClN₅O₇S₃ Schmelzpunkt: >190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
103980-44-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥97.5 % |