(+/-)-Sulpiride
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (+/-)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulphamoylbenzamide
463480050 463480250 463481000
ACRO463480050EA 42.9 EUR
ACRO463480050 ACRO463480250 ACRO463481000
(+/-)-Sulpiride
(+/-)-Sulpiride
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₂₃N₃O₄S
Molecular Weight: 341,43 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055061
CAS-Nummer: 15676-16-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %