Tinidazole
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(Ethylsulphonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-(Ethylsulphonyl)ethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
463510050 463510250
ACRO463510050EA 29.8 EUR
ACRO463510050 ACRO463510250
Tinidazole
Tinidazole
  • Bioactive
Formel: C₈H₁₃N₃O₄S
Molecular Weight: 247,27 g/mol
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057217
CAS-Nummer: 19387-91-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %