Oxaprozin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
463530050
463530250
ACRO463530050EA
55.7
EUR
ACRO463530050
ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
- Bioactive
Formel:
C₁₈H₁₅NO₃ Molecular Weight: 293,32 g/mol Schmelzpunkt: 161…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215977 CAS-Nummer: 21256-18-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.3 % (105 °C, 2 h) |
HPLC | ≥97.5 % |