Ethanol vergällt (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
463680010 463680025 463680050 463680250
ACRO463680010EA 40 EUR
ACRO463680010 ACRO463680025 ACRO463680050 ACRO463680250
Ethanol vergällt (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Ethanol vergällt
  • solvent
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –114.1 °C
Dichte: 0.79
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3610 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤3400 ppm
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)