Ethanol vergällt ≥96%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
463690010 463690050 463690250
ACRO463690010EA 40.7 EUR
ACRO463690010 ACRO463690050 ACRO463690250
Ethanol vergällt ≥96%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Ethanol vergällt
  • solvent
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –114,1 °C
Dichte: 0,79
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
UV at 340 nm A: ≤0.1
Relative density 0.805 to 0.812
Residue after evaporation ≤25 ppm
Acidity/alkalinity Passes test
E/E 95.1 to 96.9 % v/v (calculated)
Volatile impurities ≤2 ppm (Benzene)