Ethanol vergällt ≥96%, reinst (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
463700025 463700050 463700250
ACRO463700025EA 62.4 EUR
ACRO463700025 ACRO463700050 ACRO463700250
Ethanol vergällt ≥96%, reinst (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Ethanol vergällt
  • solvent
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –114.1 °C
Dichte: 0.79
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3620 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)