Axitinib
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: AG-013736, (E)-N-Methyl-2-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)benzamide
463800010 463802500
ACRO463800010EA 391 EUR
ACRO463800010 ACRO463802500
Axitinib
Axitinib
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₁₈N₄OS
Schmelzpunkt: 226…228 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09837898
CAS-Nummer: 319460-85-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %