Kaliumhydrogenphthalat für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Phthalsäure Kaliumsalz, 1,2-Benzoldicarbonsäure Kaliumsalz, Kaliumphthalat monobasisch
463850500
463852500
ACRO463850500EA
28.4
EUR
ACRO463850500
ACRO463852500
Kaliumhydrogenphthalat für die HPLC
Kaliumhydrogenphthalat
- Analytical reagent
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Molecular Weight: 204.22 g/mol Schmelzpunkt: 295…300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 Merck Index: 13,07694 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.5 to 5.0 (5 % in water) |
Titration with NaOH | 99.4 to 100.6 % |