Dibutylcarbonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbonic acid dibutyl ester
463880050 463880250
ACRO463880050EA 56 EUR
ACRO463880050 ACRO463880250
Dibutylcarbonat
Dibutylcarbonat
  • Organic reagent
Formel: C₉H₁₈O₃
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Dichte: 0,92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043938
CAS-Nummer: 542-52-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %