Ambrisentan
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 412 EUR
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₄
Molecular Weight: 378,42 g/mol
Schmelzpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09842330
CAS-Nummer: 177036-94-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %