Pseudopelletierine
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010
463980050
463980250
ACRO463980010EA
51.2
EUR
ACRO463980010
ACRO463980050
ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
- Bioactive
Formel:
C₉H₁₅NO Molecular Weight: 153,23 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078161 CAS-Nummer: 552-70-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |