Adapalene
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
464500010
464500050
ACRO464500010EA
110
EUR
ACRO464500010
ACRO464500050
Adapalene
Adapalene
- Bioactive
Formel:
C₂₈H₂₈O₃ Molecular Weight: 412,53 g/mol Schmelzpunkt: 324 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03106112 CAS-Nummer: 106685-40-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 4 h) |
HPLC | ≥98.5 % |