Kartogenin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
464660010 464662500
ACRO464660010EA 382 EUR
ACRO464660010 ACRO464662500
Kartogenin
Kartogenin
  • Bioactive
Formel: C₂₀H₁₅NO₃
Schmelzpunkt: >280 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00560510
CAS-Nummer: 4727-31-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %